SAB5701172
Anti-c-Myc Tag Antibody
rabbit monoclonal
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Anti- c-Myc antibody produced in rabbit,
biological source
rabbit
Quality Level
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
form
liquid
species reactivity
mouse, human
concentration
0.38 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYC(4609)
General description
Immunogen
Physical form
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)