SAB5701126
Anti-CDKN2A/p16INK4a antibody produced in mouse
About This Item
Doporučené produkty
biological source
mouse
Quality Level
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
form
liquid
species reactivity
all
concentration
1.51 mg/mL
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDKN2A(1029)
General description
Immunogen
Physical form
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
recommended
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)