SAB56000333
Anti-HSP70 Rabbit Monoclonal Antibody
affinity purified immunoglobulin
Synonyma:
HSP70-1, HSP70-2, Heat shock 70 kDa protein 1A, Heat shock 70 kDa protein 1B
About This Item
Doporučené produkty
antibody form
affinity purified immunoglobulin
Quality Level
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:500
western blot: 1:2000-1:5000
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HSPA1A(15511) , HSPA1B(3303)
Specificity
Immunogen
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)