SAB56000311
Anti-CD278 (ICOS)Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM417, affinity purified immunoglobulin
Synonyma:
Inducible T-cell costimulator
About This Item
Doporučené produkty
antibody form
affinity purified immunoglobulin
Quality Level
antibody product type
primary antibodies
clone
RM417, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ICOS(29851)
Specificity
Immunogen
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)