SAB5202474
Monoclonal Anti-4-Hydroxynonenal-Atto 488 antibody produced in mouse
clone 12F7
About This Item
Doporučené produkty
biological source
mouse
conjugate
Atto 488 conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
12F7, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
concentration
1.0 mg/mL
technique(s)
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
hydroxylation (4-Hydroxynonenal)
Immunogen
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)