SAB5202238
Monoclonal Anti-GABA A Receptor antibody produced in mouse
clone S415-24
About This Item
Doporučené produkty
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
S415-24, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
55 kDa
species reactivity
human, mouse
concentration
1.0 mg/mL
technique(s)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
isotype
IgG1
NCBI accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GABRA5(2558)
Immunogen
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)