SAB5201950
Monoclonal Anti-CD74 antibody produced in mouse
clone 3D7
About This Item
Doporučené produkty
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3D7, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
33 kDa
species reactivity
human
concentration
1.0 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: 1:100
western blot: 1:1000
isotype
IgG1
NCBI accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD74(972)
Související kategorie
Immunogen
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)