SAB5201790
Monoclonal Anti-ENaC beta-Atto 488 antibody produced in mouse
clone 7B8
About This Item
Doporučené produkty
biological source
mouse
conjugate
Atto 488 conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7B8, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
87kDa
species reactivity
mouse
concentration
1.0 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: 1:150
western blot: 1:1000
isotype
IgG1
NCBI accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Scnn1b(24767)
Immunogen
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)