SAB4701076
Monoclonal Anti-CD274-APC antibody produced in mouse
clone 29E.2A3
Synonyma:
B7-H, B7H1, PD-L1, PDCD1L1, PDL1
About This Item
Doporučené produkty
biological source
mouse
conjugate
Allophycocyanin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
29E.2A3, monoclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
flow cytometry: 10 μL
accession no.
NP_054862
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD274(29126)
General description
Immunogen
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)