SAB4701024
Anti-ESAT6 (M. tuberculosis) antibody produced in rabbit
Synonyma:
ESAT-6, ESXA, Rv3875
About This Item
Doporučené produkty
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
form
buffered aqueous solution
concentration
1 mg/mL
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
accession no.
NC_000962.3
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Mycobacterium tuberculosis ... esxA(886209)
General description
Immunogen
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)