SAB4700818
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine antibody produced in mouse
clone P-Tyr-01
Synonyma:
PY
About This Item
Doporučené produkty
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
P-Tyr-01, monoclonal
form
buffered aqueous solution
concentration
1 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr)
Související kategorie
General description
Immunogen
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)