SAB4504343
Anti-phospho-ATF4 (pSer245) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Doporučené produkty
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 38 kDa
species reactivity
human, mouse, rat
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pSer245)
Gene Information
human ... ATF4(468)
Související kategorie
Immunogen
Immunogen Range: 212-261
Features and Benefits
Physical form
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)