SAB4501405
Anti-AOX1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyma:
AO, AOX1, Aldehyde oxidase
About This Item
Doporučené produkty
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 147 kDa
species reactivity
rat, human
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... AOX1(316)
Související kategorie
General description
Immunogen
Immunogen Range: 521-570
Features and Benefits
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)