SAB4301894
Anti-SCGB3A1
affinity isolated antibody
Synonyma:
HIN-1, LU105, PnSP-2, UGRP2
About This Item
Doporučené produkty
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: 1: 20-100
accession no.
NP_443095
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SCGB3A1(92304)
Immunogen
Features and Benefits
Physical form
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)