SAB4301607
Anti-CD63
affinity isolated antibody
Synonyma:
LAMP-3, ME491, MLA1, OMA81H, TSPAN30
About This Item
Doporučené produkty
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: 1:25-1:100
western blot: 1:500-1:2000
accession no.
NP_001244318
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD63(967)
Související kategorie
General description
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Physical form
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)