SAB2500596
Anti-Lipocalin 2/NGAL (AB2) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyma:
Anti-24p3, Anti-AW212229, Anti-NGAL, Anti-RP23-161B9.11
About This Item
Doporučené produkty
biological source
goat
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
mouse
technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Lcn2(16819)
Související kategorie
Immunogen
Features and Benefits
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)