SAB2106057
Anti-PNMAL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyma:
Anti-FLJ10781
About This Item
Doporučené produkty
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
48 kDa
species reactivity
human
concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PNMAL1(55228)
Související kategorie
Immunogen
Sequence
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)