SAB1413160
Monoclonal Anti-NFE2L2 (phospho S40) antibody produced in rabbit
clone IFH-14
About This Item
Doporučené produkty
biological source
rabbit
antibody product type
primary antibodies
clone
IFH-14, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50
western blot: 1:1000-1:2000
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pSer40)
Gene Information
human ... NFE2L2(4780)
Immunogen
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)