SAB1406956
Anti-MRPS31 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyma:
IMOGN38, MRP-S31, S31mt
About This Item
Doporučené produkty
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~45.3 kDa
species reactivity
human
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MRPS31(10240)
Související kategorie
General description
Immunogen
Sequence
MFPRVSTFLPLRPLSRHPLSSGSPETSAAAIMLLTVRHGTVRYRSSALLARTKNNIQRYFGTNSVICSKKDKQSVRTEEISKETSESQDSEKENTKKDLLGIIKGMKVELSTVNVRTTKPPKRRPLKSLEAALGRLRRATEYAPKKRIEPLSPELVAAASAVADSLPFDKQTTKSELLSQLQQHEEESRAQRDAKRPKISFSNIISDMKVARSATARVRSRPELRIQFDEGYDNYPGQEKTDDLKKRKNIFTGKRLNIFDMMAVTKEAPETDTSPSLWDVEFAKQLATVNEQPLQNGFEELIQWTKEGKLWEFPINNEAGFDDDGSEFHEHIFLEKHLESFPKQGPIRHFMELVTCGLSKNPYLSVKQKVEHIEWFRNYFNEKKDILKESNIQFN
Physical form
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)