SAB1403021
Monoclonal Anti-SLC22A8 antibody produced in mouse
clone 3C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyma:
MGC24086, OAT3
About This Item
Doporučené produkty
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3C11, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~33.81 kDa
species reactivity
human
technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC22A8(9376)
Související kategorie
General description
Immunogen
Sequence
TPESIRWLVLSGKSSKALKILRRVAVFNGKKEEGERLSLEELKLNLQKEISLAKAKYTASDLFRIPMLRR
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)