SAB1402735
Monoclonal Anti-CPA3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Doporučené produkty
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2D1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~37.11 kDa
species reactivity
human
technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CPA3(1359)
Související kategorie
Immunogen
Sequence
SKLPPNHEDLAKVAKIGTDVLSTRYETRYIYGPIESTIYPISGSSLDWAYDLGIKHTFAFELRDKGKFGFLLPESRIKPTCRETMLAVKFIAKYILKHTS
Physical form
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)