SAB1400080
Monoclonal Anti-SLC26A2 antibody produced in mouse
clone 3F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyma:
Anti-D5S1708, Anti-DTD, Anti-DTDST, Anti-EDM4, Anti-MST153, Anti-MSTP157
About This Item
Doporučené produkty
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3F6, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotype
IgG2bκ
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC26A2(1836)
Související kategorie
General description
Immunogen
Sequence
MSSESKEQHNVSPRDSAEGNDSYPSGIHLELQRESSTDFKQFETNDQCRPYHRILIERQEKSDTNFKEFVIKKLQKNCQCSPAKAKNMILGFLPVLQWLPKYDLKKNI
Physical form
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)