SAB1302886
ANTI-ATP11C (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyma:
ATP11C, ATPIG, ATPIQ, Probable phospholipid-transporting ATPase IG
About This Item
Doporučené produkty
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
129477 Da
species reactivity
human, mouse, hamster
technique(s)
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATP11C(286410)
Související kategorie
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)