S6433
Anti-STAT6 (787-804) antibody produced in rabbit
whole antiserum
About This Item
Doporučené produkty
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
mol wt
antigen 100 kDa
contains
0.035% sodium azide
species reactivity
mouse (weakly), human
technique(s)
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using a human A431 cell lysate
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... STAT6(6778)
mouse ... Stat6(20852)
Související kategorie
Specificity
Immunogen
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)