Key Documents
RAB1364
Sigma-Aldrich
Human Chitotriosidase ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
UNSPSC Code:
41116158
NACRES:
NA.32
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 pg/mL
standard curve range: 8.19-2000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CHIT1(1118)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Navštívit knihovnu dokumentů
Alexandra Csongrádi et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 513, 50-56 (2020-12-12)
Serum chitotriosidase (CTO) activity was proposed as a biomarker in sarcoidosis being potentially useful in diagnostics. Nevertheless, a common duplication polymorphism (c.1049_1072dup24, Dup24) of the CTO gene influences CTO activity and thereby compromises its use in sarcoidosis. Here we aimed