Hlavní dokumenty
RAB0868
Sigma-Aldrich
Porcine Il12B / Interleukin-12 Subunit Beta ELISA Kit
About This Item
UNSPSC Code:
41116158
NACRES:
NA.32
species reactivity
porcine
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
Porcine ... il12B(397076)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Porcine Interleukin-12 Subunit Beta / Interleukin-12 p40.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Bezpečností list
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Bezpečností list
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Bezpečností list
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)