RAB0518
Cell-Based ELISA for detecting Phosphotyrosine
in cultured cell line, 96 assays
About This Item
Doporučené produkty
usage
96 assays
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Immunogen
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
- RABBLOCK5x Blocking Solution (Item F)Bezpečností list
- RABCTYRODFixing Solution for Phosphotyrosine Assay (Item D)Bezpečností list
- RABPLATE1Uncoated MicroplateBezpečností list
- RABQUENCHQuenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)Bezpečností list
- RABSTOP1Stop SolutionBezpečností list
- RABTMB1TMB Substrate Reagent (Item J)Bezpečností list
- RABTYROEHRP-Conjugated Phosphotyrosine-specific Antibody Concentrate (Item E)Bezpečností list
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)