Key Documents
RAB0150
Sigma-Aldrich
Mouse EGF ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
About This Item
UNSPSC Code:
41116158
NACRES:
NA.32
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3 pg/mL
standard curve range: 3.28-800 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Egf(13645)
General description
The Mouse EGF (Epidermal growth factor) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse EGF in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Mouse EGF
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Bezpečností list
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Bezpečností list
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Bezpečností list
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Bezpečností list
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Bezpečností list
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Navštívit knihovnu dokumentů
Lijun Wang et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 307(8), C710-C717 (2014-08-08)
We used primary mouse corneal epithelial cells (pMCE) to examine the role of Kcnj10 in determining membrane K(+) conductance and cell membrane potential and in regulating EGF/TGFA release. Western blot, immunostaining, and RT-PCR detected the expression of Kcnj10 in mouse