Key Documents
RAB0109
Sigma-Aldrich
Human CXCL16 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
About This Item
UNSPSC Code:
41116158
NACRES:
NA.32
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
input
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CTLA4(1473)
General description
The Human CXCL16 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human CXCL16 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Human CXCL16
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Bezpečností list
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)Bezpečností list
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Bezpečností list
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Bezpečností list
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Bezpečností list
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Navštívit knihovnu dokumentů
Mohan S Maddur et al.
Nature communications, 5, 4092-4092 (2014-06-10)
Dendritic cells (DCs) play a critical role in immune homeostasis by regulating the functions of various immune cells, including T and B cells. Notably, DCs also undergo education on reciprocal signalling by these immune cells and environmental factors. Various reports