Key Documents
RAB0035
Sigma-Aldrich
Human Carbohydrate Antigen 19-9 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
Synonyma:
CA19-9
About This Item
UNSPSC Code:
41116158
NACRES:
NA.32
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
The Human CA19-9 (Cancer Antigen 19-9) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human CA19-9 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Human CA19-9
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biochem/physiol Actions
Cancer antigen 19-9 or carbohydrate antigen 19-9 is synthesized by pancreatic and biliary ductular cells, as well as by salivary, colonic, gastric, endometrial epithelia. It is also found in seminal fluid. In tissues, CA 19-9 exists as an epitope present on a glycolipid, whereas in serum, it is associated with mucin. CA 19-9 is a marker for pancreatic, gastric and hepatobiliary malignancies and is found in elevated levels.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Bezpečností list
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)Bezpečností list
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Bezpečností list
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Bezpečností list
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Bezpečností list
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Navštívit knihovnu dokumentů
The clinical significance of elevated levels of serum CA 19-9.
Pavai S and Yap SF
The Medical Journal of Malaysia, 58(5), 667-672 (2003)