Merck
R5754
9-cis-Retinal
vitamin A analog
Synonyma:
Vitamin A aldehyde
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H28O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
284.44
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
208-188-8
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
yellow to yellow-orange
mp
56-58 °C (lit.)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=C\C=O)/C=C/C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,15H,7,10,14H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8-,17-13+
InChI key
NCYCYZXNIZJOKI-MKOSUFFBSA-N
Application
9-cis-Retinal has been used for visual pigment regeneration.
Biochem/physiol Actions
Retinal, retinol and retinoic acid are the aldehyde, alcohol and acid forms of vitamin A. The retinoids exist as many geometric isomers due to the unsaturated bonds in the aliphatic chain.
9-cis retinal is a natural ligand (chromophore) of the vertebrate rod visual pigment. 9-cis retinal is used in studies on the mechanisms of visual function.
signalword
Warning
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
pictograms
Health hazardExclamation mark
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)