Merck
R1275
Plate roller
secures sealing film onto plate, pkg of 1 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Excel Scientific RL PLT-01
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Excel Scientific RL PLT-01
color
none
General description
Consists of a rubber coated dowel with a little give. The rubber allows better conformance of the film around the well area when sealing plates (Ensures sealing film covers all wells of a multiwell plate).
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Muhammad Yogi Pratama et al.
Scientific reports, 10(1), 3128-3128 (2020-02-23)
Normalization procedures for the qRT-PCR analysis of miRNA in biological samples are recommended to reduce the variability caused by pre-analytical factors. Since there is no universal standardized normalization strategy for miRNA qRT-PCR studies, we conducted a throughout study to evaluate
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
R1275-1EA04061826746981