Merck
P9115
Protein Kinase A inhibitor fragment 14-22, myristoylated trifluoroacetate salt
≥90% (HPLC), lyophilized powder
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C53H98N20O12 · C2HF3O2
Molekulová hmotnost:
1321.50
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCCCCCCCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(N)=O
InChI
1S/C53H100N20O12.C2HF3O2/c1-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-24-39(76)65-29-40(77)69-35(22-19-26-63-52(58)59)48(83)73-43(33(5)74)50(85)66-30-41(78)68-34(21-18-25-62-51(56)57)46(81)70-36(23-20-27-64-53(60)61)47(82)71-37(28-38(54)75)49(84)67-32(4)45(80)72-42(44(55)79)31(3)7-2;3-2(4,5)1(6)7/h31-37,42-43,74H,6-30H2,1-5H3,(H2,54,75)(H2,55,79)(H,65,76)(H,66,85)(H,67,84)(H,68,78)(H,69,77)(H,70,81)(H,71,82)(H,72,80)(H,73,83)(H4,56,57,62)(H4,58,59,63)(H4,60,61,64);(H,6,7)/t31-,32-,33+,34-,35-,36-,37-,42-,43-;/m0./s1
InChI key
DBHNUJXUTKVLID-UXBYPZMDSA-N
Gene Information
human ... PRKACA(5566)
mouse ... PRKACA(18747)
rat ... PRKACA(25636)
General description
Protein kinase A inhibitor fragment 14-22, myristoylated trifluoroacetate salt inhibits the protein kinase cAMP-activated catalytic subunit-α (PRKACA). The gene encoding it is localized on human chromosome 19p13.1.
Application
Protein kinase A inhibitor fragment 14-22, myristoylated trifluoroacetate salt has been used in cell culture for pharmaceutical inhibition and activation studies.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable cAMP-dependent protein kinase (PKA) inhibitor
Mutations in the gene encoding protein kinase cAMP-activated catalytic subunit-α (PRKACA) have been associated with Cushing′s syndrome.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)