P7265
Prostaglandin A1
≥98% (HPLC), powder, NF-κB inhibitor
Synonyma:
(13E,15S)-15-Hydroxy-9-oxoprosta-10,13-dien-1-oic acid, PGA1
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Prostaglandin A1, synthetic
biological source
synthetic
Quality Level
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)C=C1
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h12-18,21H,2-11H2,1H3,(H,23,24)/b14-12+/t16-,17-,18+/m0/s1
InChI key
BGKHCLZFGPIKKU-LDDQNKHRSA-N
Související kategorie
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research