Merck
P6258
Phe-Pro
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H18N2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
262.30
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CCC[C@H]1C(O)=O)[C@@H](N)CC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C14H18N2O3/c15-11(9-10-5-2-1-3-6-10)13(17)16-8-4-7-12(16)14(18)19/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,15H2,(H,18,19)
InChI key
WEQJQNWXCSUVMA-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)