P2395
Ponceau Xylidine
Dye content ≥60 %, Powder
Synonyma:
Acid Red 26, Ponceau 2 R, Xylidine ponceau, Xylidine ponceau 2R
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Ponceau Xylidine, Dye content ≥60 %
form
powder
Quality Level
composition
Dye content, ≥60%
solubility
water: 10 mg/mL, clear, red
εmax
18-22 at 503-508 nm in water
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Cc1ccc(\N=N\c2c(O)c(cc3cc(ccc23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C18H16N2O7S2.2Na/c1-10-3-6-15(11(2)7-10)19-20-17-14-5-4-13(28(22,23)24)8-12(14)9-16(18(17)21)29(25,26)27;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
InChI key
YJVBLROMQZEFPA-LLIZZRELSA-L
Související kategorie
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?