O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliform
pellets
Quality Segment
mol wt
85,000-160,000
color
white to off-white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-UWTATZPHSA-N
Biochem/physiol Actions
Poly-D-lysine hydrobromide is a synthetic amino acid that enhances cell adhesion to solid substrates. It has additionally been shown to eliminate prion proteins from infected cells.
Legal Information
Lactel is a registered trademark of Evonik Corp
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?