Přeskočit na
P0430
Periodic acid
suitable for electrophoresis, ≥99%
Synonyma:
Paraperiodic acid, Iodic acid, Orthoperiodic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 190,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 590,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
H5IO6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
227.94
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41105319
EC Number:
233-937-0
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder or crystals
Grade:
electrophoresis grade
2 190,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
electrophoresis grade
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder or crystals
reaction suitability
reagent type: oxidant
technique(s)
electrophoresis: suitable
mp
122 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChI key
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Application
Periodic acid is commonly used as a component for glycoprotein stains[1]. Selective staining of glycoproteins on SDS-PAGE and membranes is carried out using a modification of the Periodic Acid-Schiff (PAS) method. Staining of sugar moieties of glycoproteins yields magenta bands with a colorless background. The Periodic Acid/Schiff Reagent stains vicinal diol groups found mainly on peripheral sugars and sialic acids and is used as a general glycoprotein stain[2]. Periodic acid is also used to cleave reversible cross-linkers (e.g. DATD, DHEBA) in PAGE gels.
Analysis Note
Tested for use in staining of glycoproteins.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
379891P78758.22288
grade
electrophoresis grade
grade
-
grade
-
grade
synthesis grade
assay
≥99%
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥99.0%
assay
≥98% (iodometric)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
crystals
form
powder or crystals
form
solid
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
ethanol: soluble at 20 °C, water: soluble at 20 °C
mp
122 °C (lit.)
mp
122 °C (lit.)
mp
122 °C (lit.)
mp
122 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Periodic acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Skladovací třída
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)