O této položce
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106308
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliform
liquid
feature
PCR Additives
concentration
10 mg/mL
technique(s)
PCR: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
The MystiCq Universal PCR primer is an integral part of the MystiCq microRNA qPCR Assay System. It has been designed to work specifically with the MystiCq microRNA qPCR Assay primers and the MystiCq microRNA SYBR Green qPCR ReadyMix on cDNA templates generated by the MystiCq microRNA cDNA Synthesis Mix kit.
Application
MystiCq® Universal PCR Primer has been used for the quantitation of microRNA.
Legal Information
MystiCq is a registered trademark of QIAGEN Beverly Inc.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
Method for purification, reverse transcription and quantitative PCR for MicroRNAs using Mysticq reagents
Související obsah
Instructions
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| MIRUP-500RXN | 04061835574407 |