M4414
Myristoyl coenzyme A lithium salt
≥80.0% (HPLC), powder, protein myristoylation substrate
Synonyma:
n-Tetradecanoyl Coenzyme A lithium salt
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Myristoyl coenzyme A lithium salt, ≥80.0%
Quality Level
assay
≥80.0%
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Substrates
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.