M2892
Methylphenidate hydrochloride
Synonyma:
threo-Methyl α-phenyl-α-(2-piperidyl)acetate hydrochloride, Ritalin hydrochloride
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
drug control
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
application(s)
forensics and toxicology
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
Cl[H].COC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H19NO2.ClH/c1-17-14(16)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-15-12;/h2-4,7-8,12-13,15H,5-6,9-10H2,1H3;1H
InChI key
JUMYIBMBTDDLNG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCsuitable for GCZobrazit víceNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.