M006
Proglumide sodium salt
solid
Synonyma:
4-Benzoylamino-5-dipropylamino-5-oxopentanoic acid sodium-potassium salt, N-Benzoyl-N′,N′-dipropyl-DL-isoglutamine sodium-potassium salt
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
Quality Level
color
white
solubility
H2O: soluble
SMILES string
[Na+].CCCN(CCC)C(=O)C(CCC([O-])=O)NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C18H26N2O4.Na/c1-3-12-20(13-4-2)18(24)15(10-11-16(21)22)19-17(23)14-8-6-5-7-9-14;/h5-9,15H,3-4,10-13H2,1-2H3,(H,19,23)(H,21,22);/q;+1/p-1
InChI key
UFMWGCINVOIJSO-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CCK(885) , CCKAR(886) , CCKBR(887)
mouse ... CCK(12424)
rat ... CCK(25298)
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.