Hlavní dokumenty
HT30116
Sigma-Aldrich
Mucicarmine Stock Solution
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.47
form
solution
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Stains mucin of epithelial origin in tissue.
Other Notes
Carmine, certified, 10 g/L, aluminum hydroxide, 10g/L, and aluminum chloride, 5g/L, in ethanol, 50% w/v. Southgates′s modification of Mayer′s mucicarmine procedure.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
wgk_germany
WGK 1
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)