Přeskočit na
HS28721G
TrueNorth® Cool Container with Lid
Ice Pan, capacity 1 L, green (polyurethane)
Akční nabídka
Synonyma:
chiller box, cooling box, ice pan, ice bucket
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 280,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103025
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific 28721G
Material:
green (polyurethane)
2 280,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
green (polyurethane)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 28721G
L × W × H
267 × 195.5 × 114 mm
capacity
1 L
General description
These durable containers for chilling temperature-sensitive samples have heavy insulation properties for the ultra cold. Cool containers are ideal for ice and ice-salt slurries.
Features and Benefits
  • made from single-nolded polyurethane
  • close-fit lid keeps evaporation to a minimum and features a comfortable recessed knob
  • lid nests under bucket to save space
  • for low-temperature use to -80°C at 1 bar
  • stackable
  • pour spout and large handles
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
HS28729RHS28724BHS28714K
description
Ice Pan, capacity 1 L, green (polyurethane)
description
Ice Pan, capacity 9 L, red (polyurethane)
description
Ice Pan, capacity 4 L, blue (polyurethane)
description
Ice Bucket, capacity 4 L, black (polyurethane)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 28721G
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 28729R
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 28724B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 28714K
material
green (polyurethane)
material
red (polyurethane)
material
blue (polyurethane)
material
black (polyurethane)
L × W × H
267 × 195.5 × 114 mm
L × W × H
521 × 292 × 163 mm
L × W × H
381 × 254 × 140 mm
L × W × H
-
capacity
1 L
capacity
9 L
capacity
4 L
capacity
4 L
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)