Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 963,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122411
963,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlidescription
alarm
timing measuring range
100 hr, resolution: 1/100 sec
L × H × D
61 × 71 × 25 mm
battery power
1 × 1.5 V (LR44)
General description
Pocket, four channel stopwatch / timer with both audible and visual alarms.
Features and Benefits
- Four independent timing channels with visual and audible alarms
- use as a stopwatch, a count up/down, or a clock
- includes spring clip and magnetic back
Legal Information
Clearly Safe is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description alarm | description - | description - | description - |
| battery power 1 × 1.5 V (LR44) | battery power - | battery power - | battery power - |
| timing measuring range 100 hr, resolution: 1/100 sec | timing measuring range - | timing measuring range - | timing measuring range - |
| L × H × D 61 × 71 × 25 mm | L × H × D - | L × H × D - | L × H × D - |
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?