Merck
H5134
D-Homocystine
≥98% (TLC)
Synonyma:
(R,R)-4,4′-Dithiobis(2-aminobutanoic acid)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H16N2O4S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
268.35
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
D-Homocystine,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
SMILES string
N[C@H](CCSSCC[C@@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6-/m1/s1
InChI key
ZTVZLYBCZNMWCF-PHDIDXHHSA-N
Biochem/physiol Actions
D-Homocystine may be used in the preparation of carbocyclic nucleoside such as S-aristeromycinyl-L-homocysteine for use in studied on S-adenosylmethionine-dependent methyltransferase inhibitors.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)