Přeskočit na
GE18117264
Tubing Connector M6 Male
ÄKTA®xpress, Cytiva 18117264
Synonyma:
AKTA accessory, adapter, coupling, fitting, union
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 430,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41105108
1 430,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene
feature
ÄKTA®xpress
manufacturer/tradename
Cytiva 18117264
General description
Product code GE18117264 must be used with a ferrule GE18112118.
Other Notes
Product code 18117264 must be used with a ferrule 18112118.
Legal Information
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
GE18112090GE18117263GE18112095
Tubing I.D. × O.D. (0.25 mm) (1/16 in.), ÄKTA® Systems, Cytiva 1811209518112095
GE18112095
Tubing
description
ÄKTA®xpress, Cytiva 18117264
description
size (0.13 mm), ÄKTA® Systems, Cytiva 18112090
description
ÄKTA®express, Cytiva 18117263
description
I.D. × O.D. (0.25 mm) (1/16 in.), ÄKTA® Systems, Cytiva 1811209518112095
material
polypropylene
material
PEEK
material
black PEEK
material
-
manufacturer/tradename
Cytiva 18117264
manufacturer/tradename
Cytiva 18112090
manufacturer/tradename
Cytiva 18117263
manufacturer/tradename
Cytiva 18112095
18112095
feature
ÄKTA®xpress
feature
Connections: Fingertight 1/16" , Wetted Material: Polyetheretherketone (PEEK) , ÄKTA® Systems
feature
ÄKTA®express, Connections: Fingertight 1/16" , Wetted Material: Polyetheretherketone (PEEK)
feature
ÄKTA® Systems
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)