Merck
GE18117263
Fingertight Connector 1/16" Male
ÄKTA®express, Cytiva 18117263
Synonyma:
AKTA accessory, AKTA consumable, AKTA spare part, adapter
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41115705
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
black PEEK
feature
Connections: Fingertight 1/16" , Wetted Material: Polyetheretherketone (PEEK) , ÄKTA®express
manufacturer/tradename
Cytiva 18117263
compatibility
For use with: Tubing O.D. 1/16"
General description
Narrow headed male fingertight connector for 1/16" outer diameter tubing. Use with ÄKTA start, ÄKTA go, ÄKTA pure, and ÄKTA avant.
Legal Information
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)