Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 370,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41122600
5 370,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlifeature
wells 4, For 25 mm X 75 mm microscope slides
manufacturer/tradename
Grace Bio-Labs 400104
General description
Imaging Tray to hold 4 microscope slides, slide dimensions 25mm X 75mm.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description wells, 4, For 25 mm X 75 mm microscope slides | description for Delrin® snap clip modules, holds 4 slide modules | description holds up to 4 slides | description for spring clip modules |
| manufacturer/tradename Grace Bio-Labs 400104 | manufacturer/tradename Grace Bio-Labs 204871 | manufacturer/tradename Grace Bio-Labs 204970 | manufacturer/tradename Grace Bio-Labs 246870 |
| feature For 25 mm X 75 mm microscope slides, wells 4 | feature - | feature Holds 4 x slides 76x26 mm | feature - |
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?