O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Grace Bio-Labs 204970
Feature:
Holds 4 x slides 76x26 mm
Material:
acrylic
Packaging:
pack of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
acrylic
feature
Holds 4 x slides 76x26 mm
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Grace Bio-Labs 204970
external size
85.4 mm × 127.6 mm
General description
FlexWell™ 4 slide tray holds up to 4 slides, outside tray dimentsion L 85.4 mm x W 127.6 mm
Legal Information
FlexWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?